Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), 1 KIT
Katalognr. EURLEMR034001
Anbieter: EUROCLONE
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Katalognr. EURLEMR034001
Anbieter: EUROCLONE
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)