Dimethylsulfoxid
Glasflasche, 100 mL
Katalognr. EURLEMR031100
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
- CAS Nummer:67-68-5
- Formel:(CH₃)₂SO
- MDL-Nummer:MFCD00002089
- Molekulargewicht:78.14 g/mol
- Merck-Index:13,03285
- Siedepunkt:189 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:18,5 °C
- Dichte:1,101 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:87 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-664-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



