Dimethylsulfoxid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR031001
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
- CAS Nummer:67-68-5
- Formel:(CH₃)₂SO
- MDL-Nummer:MFCD00002089
- Molekulargewicht:78.14 g/mol
- Merck-Index:13,03285
- Siedepunkt:189 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:18,5 °C
- Dichte:1,101 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:87 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-664-3
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT



