AuftragsverfolgungKontakt
Proteinase K
Proteinase K
Glass bottle for solids, 25 mg
Katalognr. EURLEMR023025
Anbieter:   EUROCLONE
Proteinase K
Katalognr. EURLEMR023025
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  
Proteinase K
Glass bottle for solids, 25 mg
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 mg
  • Cat. No.:
    EURLEMR023025
  • CAS Nr.:
    39450-01-6
  • Enzymname:
    Proteinase K
  • Lagerbedingungen:
    Freezer