AuftragsverfolgungKontakt
Cäsiumchlorid
Cäsiumchlorid
1 KIT
Catalog # EURLEMR016500
Supplier:   EUROCLONE
Cäsiumchlorid
Catalog # EURLEMR016500
Supplier:  EUROCLONE
CAS Number:  7647-17-8
Cäsiumchlorid
1 KIT
CAS Number:  7647-17-8
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyms:  Cesium Chloride
  • CAS Number:7647-17-8
  • Formula:CsCl
  • MDL Number:MFCD00010955
  • Molecular Weight:168.36 g/mol
  • Merck Index:13,02021
  • Boiling Pt:1303 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:646 °C
  • Density:3,7808 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:231-600-2
Specifications
Specifications
  • VE:
    1 KIT
  • Cat. No.:
    EURLEMR016500