AuftragsverfolgungKontakt
Cäsiumchlorid
1 KIT
  EURLEMR016100
 :   EUROCLONE
Cäsiumchlorid
  EURLEMR016100
 :  EUROCLONE
 :  7647-17-8
Cäsiumchlorid
1 KIT
 :  7647-17-8
1 * 1 KIT
 :  Cesium Chloride
  •  :7647-17-8
  •  :CsCl
  •  :MFCD00010955
  •  :168.36 g/mol
  •  :13,02021
  •  :1303 °C (1013 hPa)
  •  :646 °C
  •  :3,7808 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-600-2
  • VE:
    1 KIT