Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Cäsiumchlorid

Cäsiumchlorid

Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. EURLEMR016001
Anbieter:   EUROCLONE
Cäsiumchlorid
Katalognr. EURLEMR016001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  7647-17-8
Cäsiumchlorid

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS Nummer:  7647-17-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Cesium Chloride
  • CAS Nummer:7647-17-8
  • Formel:CsCl
  • MDL-Nummer:MFCD00010955
  • Molekulargewicht:168.36 g/mol
  • Merck-Index:13,02021
  • Siedepunkt:1303 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:646 °C
  • Dichte:3,7808 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-600-2
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg

Technische Daten