AuftragsverfolgungKontakt
Formamid
Formamid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR015001
Gesundheit
Anbieter:   EUROCLONE
Formamid
Katalognr. EURLEMR015001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  75-12-7
Formamid
Formamid
1 KIT
CAS Nummer:  75-12-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Carbamaldehyde
  • CAS Nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007941
  • Molekulargewicht:45.04 g/mol
  • Merck-Index:13,04261
  • Siedepunkt:210 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:2 °C
  • Dichte:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:79 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-842-0
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.