Mikro-Doppelspatel
100 mm, 35 mm, 3 mm
Katalognr. 231-0031
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Länge:100 mm
- Seq:02
- Klingenbreite:3 mm
- Spitzenlänge:35 mm