Mikro-Doppelspatel
130 mm, 40 mm, 3 mm
231-0032
: BOCHEM
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Länge:130 mm
- Seq:07
- Klingenbreite:3 mm
- Spitzenlänge:40 mm