Mikro-Doppelspatel
185 mm, 50 mm, 5 mm
Codice catalogo 231-0036
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Specifiche
- Länge:185 mm
- Seq:19
- Klingenbreite:5 mm
- Spitzenlänge:50 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..