Knopfspatel
150 mm, 60 mm, 9 mm
Catalog # 231-0183
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl. Einseitiger Spatel, einzeln oder als 5er-Pack erhältlich.
- Temperatur- und Chemikalienbeständig
Specifications
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:9 mm
- Spitzenlänge:60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



