Knopfspatel
210 mm, 70 mm, 11 mm
Katalognr. 231-0046
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Einseitiger Spatel, einzeln oder als 5er-Pack erhältlich.
- Temperatur- und Chemikalienbeständig
Technische Daten
- Länge:210 mm
- Klingenbreite:11 mm
- Spitzenlänge:70 mm



