AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel | Avantor
Doppelspatel
210 mm, 60 mm, 11 mm
Katalognr. 231-0041
Anbieter:   BOCHEM
Doppelspatel
Katalognr. 231-0041
Anbieter:  BOCHEM
Doppelspatel
Doppelspatel
210 mm, 60 mm, 11 mm
Preis
SFr. 18.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    08
  • Klingenbreite:
    11 mm
  • Spitzenlänge:
    60 mm