Doppelspatel
130 mm, 40 mm, 9 mm
Catalog # 231-0038
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
- Länge:130 mm
- Seq:02
- Klingenbreite:9 mm
- Spitzenlänge:40 mm