AuftragsverfolgungKontakt
Flat optical windows | Avantor
Flat optical windows
Flat optics rectangular, Quarzglas, SUPRASIL®, 12,5 × 45 mm, 1,25 mm
Katalognr. HELL665-000-40
Anbieter:   Hellma
Flat optical windows
Katalognr. HELL665-000-40
Anbieter:  Hellma
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics rectangular, Quarzglas, SUPRASIL®, 12,5 × 45 mm, 1,25 mm
Preis
SFr. 52.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Technische Daten
  • Fenstermaterial:
    Quarzglas, SUPRASIL®
  • Bezeichnung:
    Flat optics rectangular
  • Abmessungen:
    12,5 × 45 mm
  • Stärke:
    1,25 mm