AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes racks, wire
Test tubes racks, wire
Blau, 72 (6×12), 16 mm, 127×237×65 mm
Katalognr. 212-3491
Anbieter:   HEATHROW
Test tubes racks, wire
Katalognr. 212-3491
Anbieter:  HEATHROW
Test tubes racks, wire
Test tubes racks, wire
Blau, 72 (6×12), 16 mm, 127×237×65 mm
Preis
SFr. 45.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tube racks, made of chemically-resistant epoxy-coated steel wire.Durable racks for transport or sample handling.
  • With slotted bottom
  • Holds either 13 and 16 mm tubes
  • Very good chemical resistance, autoclavable
Technische Daten
  • Für Röhrchen Ø:
    16 mm
  • Anz. Bohrungen:
    72 (6×12)
  • Farbe:
    Blau
  • B×T×H:
    127×237×65 mm