Test tubes racks, wire
Rot, 108 (9×12), 16 mm, 188×241×65 mm
N° de catalogue 212-3492
Fournisseur: HEATHROW
Aller à
Product Details & Documents
Tube racks, made of chemically-resistant epoxy-coated steel wire.Durable racks for transport or sample handling.
- With slotted bottom
- Holds either 13 and 16 mm tubes
- Very good chemical resistance, autoclavable
Spécifications
- Für Röhrchen Ø:16 mm
- Anz. Bohrungen:108 (9×12)
- Farbe:Rot
- B×T×H:188×241×65 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.