AuftragsverfolgungKontakt
Proteinase K
Glass bottle, 1,25 mL
  AMBI2546
Marketsource
 :   Ambion
Proteinase K
  AMBI2546
 :  Ambion
Marketsource
 :  
Proteinase K
Glass bottle, 1,25 mL
 :  
1 * 1,25 mL
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1,25 mL
  • Cat. No.:
    AMBI2546
  • CAS Nr.:
    39450-01-6
  • Form:
    Aqueous solution
  • Enzymname:
    Proteinase K
  • Konzentration:
    20 mg/ml
  • Lagerbedingungen:
    Refrigerator
  • Enzymaktivität:
    600 mAnsonU/ml