Probenröhrchen, mit Rand
10 ml, 100 mm, 16 mm, , PS, Konisch
Katalognr. KART88324
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS oder PP.
- Einwegröhrchen mit rundem oder konischem Boden
- Mit Rand
- Für den Laborgebrauch
- Zentrifugentauglich
Zertifizierung: IVD-zertifiziert.
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
KART88325_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:16 mm
- Typ:Konisch
- Kapazität:10 ml
- Länge:100 mm
- Material:PS
- Seq:05