Augenspülung
Wandhalterung für 500-ml-Flasche*
Catalog # 118-0001
Supplier: ORKLA CARE
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile, gepufferte, isotonische Kochsalzlösung zum sofortigen Ausspülen der Augen nach einem Unfall. Erhältlich als Einweg-Taschenversion (235 ml) oder zur Wandbefestigung (500 ml). Die Augendusche öffnet sich sofort, wenn sie mit einer Drehbewegung der Wandhalterung entnommen wird.
- Schnell und einfach zu öffnen
- Integrierter, staubgeschützter Augenbecher
- Wirksame Spülung mit reichhaltigem Spülfluss; der Augenbecher ist so geformt, dass er die Flüssigkeit reichlich und gezielt zum Auge lenkt
- Wirkt neutralisierend
Haltbarkeit: 4 Jahre bei ungeöffnetem Behälter.
* Die Halterungen werden ohne Augendusche geliefert.
Documents
Specifications
- Bezeichnung:Wandhalterung für 500-ml-Flasche*
- Seq:03