AuftragsverfolgungKontakt
Hose clips, worm-threaded | Avantor
Hose clips, worm-threaded
8 - 12 mm
Katalognr. BURK8677-0812
Anbieter:   BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Katalognr. BURK8677-0812
Anbieter:  BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Hose clips, worm-threaded
8 - 12 mm
Preis
SFr. 19.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Hose clip sleeve made of stainless steel 1,4016, screw zinc coated, with screw thread.
Technische Daten
  • Spannweite:
    8 - 12 mm
  • Seq:
    01