AuftragsverfolgungKontakt
Gouges, Aesculap®
Gouges, Aesculap®
Gouge, straight, Wagner, 9 mm, 340 mm
Catalog # AESCND124R
Supplier:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Catalog # AESCND124R
Supplier:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, straight, Wagner, 9 mm, 340 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Typ:
    Wagner
  • Breite:
    9 mm
  • Bezeichnung:
    Gouge, straight
  • Länge:
    340 mm
  • Seq:
    47