Gouges, Aesculap®
Gouge, inclined backward, Wagner, 15 mm, 340 mm
Katalognr. AESCND123R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Wagner
- Breite:15 mm
- Bezeichnung:Gouge, inclined backward
- Länge:340 mm
- Seq:44