Gouges, Aesculap®
Gouge, inclined forward, Wagner, 15 mm, 340 mm
Katalognr. AESCND122R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Wagner
- Breite:15 mm
- Bezeichnung:Gouge, inclined forward
- Länge:340 mm
- Seq:46
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..