Gouges, Aesculap®
Gouge, inclined backward, Wagner, 9 mm, 340 mm
Katalognr. AESCND121R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Wagner
- Breite:9 mm
- Bezeichnung:Gouge, inclined backward
- Länge:340 mm
- Seq:43