Gouges, Aesculap®
Swan neck gouge, double curved, -, 25 mm, 290 mm
Katalognr. AESCND118R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:-
- Breite:25 mm
- Bezeichnung:Swan neck gouge, double curved
- Länge:290 mm
- Seq:58
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..