Identification labels holder, Aesculap®
Barcode label holder, without lettering, 50×35×13 mm
Katalognr. AESCJG730U
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
The holder for identification labels is used for mounting on trays.
- External dimensions: 50×35×13 mm
The holder with lettering, have maximum 14 characters per line and maximum character height is 4 mm.
Technische Daten
- Bezeichnung:Barcode label holder, without lettering
- Abmessungen:50×35×13 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



