Gouges, Aesculap®
Gouge for scoliose operating, Zielke, 9 mm, 230 mm
Codice catalogo AESCFL702R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Typ:Zielke
- Breite:9 mm
- Bezeichnung:Gouge for scoliose operating
- Länge:230 mm
- Seq:40