Gouges, Aesculap®
Gouge for scoliose operating, Zielke, 5,5 mm, 230 mm
Katalognr. AESCFL701R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Zielke
- Breite:5,5 mm
- Bezeichnung:Gouge for scoliose operating
- Länge:230 mm
- Seq:39