AuftragsverfolgungKontakt
Gouges, Aesculap®
Gouge for taking grafts fro the ribs, Walter, 10 mm, 205 mm
Katalognr. AESCFL583R
Anbieter:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Katalognr. AESCFL583R
Anbieter:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge for taking grafts fro the ribs, Walter, 10 mm, 205 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Walter
  • Breite:
    10 mm
  • Bezeichnung:
    Gouge for taking grafts fro the ribs
  • Länge:
    205 mm
  • Seq:
    41