Gouges, Aesculap®
Gouge, Stille, 25 mm, 205 mm
Katalognr. AESCFL577R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Stille
- Breite:25 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:205 mm
- Seq:37
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..