AuftragsverfolgungKontakt
Gouges, Aesculap®
Gouge, Stille, 20 mm, 205 mm
Katalognr. AESCFL576R
Anbieter:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Katalognr. AESCFL576R
Anbieter:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Stille, 20 mm, 205 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Stille
  • Breite:
    20 mm
  • Bezeichnung:
    Gouge
  • Länge:
    205 mm
  • Seq:
    36