Gouges, Aesculap®
Gouge, Stille, 10 mm, 205 mm
Katalognr. AESCFL573R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Stille
- Breite:10 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:205 mm
- Seq:33