Chisels, Aesculap®
Chisel, Stille, 205 mm, 25 mm
Catalog # AESCFL507R
Supplier: Aesculap
Jump to:
Product Details & Documents
These chisels are used for dental surgery.
Specifications
- Bezeichnung:Chisel
- Länge:205 mm
- Seq:18
- Typ:Stille
- Breite:25 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



