Chisels, Aesculap®
Chisel, Stille, 205 mm, 12 mm
Katalognr. AESCFL504R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
These chisels are used for dental surgery.
Technische Daten
- Bezeichnung:Chisel
- Länge:205 mm
- Seq:15
- Typ:Stille
- Breite:12 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



