Gouges, Aesculap®
Spongiosa gouge, -, 10 mm, 250 mm
Katalognr. AESCFL443R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:-
- Breite:10 mm
- Bezeichnung:Spongiosa gouge
- Länge:250 mm
- Seq:55