Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 16 mm, 235 mm
Katalognr. AESCFL440R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Capener
- Breite:16 mm
- Bezeichnung:Lamina gouge, cranked
- Länge:235 mm
- Seq:53
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..