AuftragsverfolgungKontakt
Gouges, Aesculap® | Avantor
Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 11 mm, 235 mm
Katalognr. AESCFL439R
Anbieter:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Katalognr. AESCFL439R
Anbieter:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 11 mm, 235 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Capener
  • Breite:
    11 mm
  • Bezeichnung:
    Lamina gouge, cranked
  • Länge:
    235 mm
  • Seq:
    52