Gouges, Aesculap®
Gouge for removing broken screws, Lexer, 9 mm, 220 mm
Katalognr. AESCFL420R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Lexer
- Breite:9 mm
- Bezeichnung:Gouge for removing broken screws
- Länge:220 mm
- Seq:38