Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 20 mm, 220 mm
Codice catalogo AESCFL416R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Typ:Lexer
- Breite:20 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:220 mm
- Seq:13