AuftragsverfolgungKontakt
Gouges, Aesculap®
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 15 mm, 220 mm
Codice catalogo AESCFL415R
Nome del fornitore:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Codice catalogo AESCFL415R
Nome del fornitore:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 15 mm, 220 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Typ:
    Lexer
  • Breite:
    15 mm
  • Bezeichnung:
    Gouge
  • Länge:
    220 mm
  • Seq:
    12