Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 5 mm, 220 mm
Codice catalogo AESCFL411R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Typ:Lexer
- Breite:5 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:220 mm
- Seq:09
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..