Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 12 mm, 180 mm
Katalognr. AESCFL394R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Lexer-Mini
- Breite:12 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:180 mm
- Seq:20