AuftragsverfolgungKontakt
Gouges, Aesculap® | Avantor
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 10 mm, 180 mm
Katalognr. AESCFL393R
Anbieter:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Katalognr. AESCFL393R
Anbieter:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 10 mm, 180 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Lexer-Mini
  • Breite:
    10 mm
  • Bezeichnung:
    Gouge
  • Länge:
    180 mm
  • Seq:
    19