Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 6 mm, 180 mm
Katalognr. AESCFL391R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Lexer-Mini
- Breite:6 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:180 mm
- Seq:17