Gouges, Aesculap®
Gouge, Alexander, 11 mm, 170 mm
Katalognr. AESCFL347R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Alexander
- Breite:11 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:170 mm
- Seq:08