Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 5 mm, 170 mm
Codice catalogo AESCFL225R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Typ:Partsch
- Breite:5 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:170 mm
- Seq:29