AuftragsverfolgungKontakt
Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 5 mm, 140 mm
Katalognr. AESCFL215R
Anbieter:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Katalognr. AESCFL215R
Anbieter:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 5 mm, 140 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Partsch
  • Breite:
    5 mm
  • Bezeichnung:
    Gouge
  • Länge:
    140 mm
  • Seq:
    28