Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 3 mm, 140 mm
Katalognr. AESCFL213R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Partsch
- Breite:3 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:140 mm
- Seq:24